Drukuj
1,2-Diphenylethylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: alpha-Benzylbenzylamine, 1-Amino-1,2-diphenylethane
OR932559-25G OR932559-5G
APOSOR932559-25GEA 4390 PLN
APOSOR932559-25G APOSOR932559-5G
1,2-Diphenylethylamine 97%
1,2-Diphenylethylamine
Formuła: C₁₄H₁₅N
MW: 197.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008063
Numer CAS: 25611-78-3