Drukuj
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR932541-1G OR932541-5G
APOSOR932541-1GEA 1640 PLN
APOSOR932541-1G APOSOR932541-5G
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Formuła: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11122502
Numer CAS: 468718-67-4