Drukuj
Isoamyl angelate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Isoamyl Ester, Angelic Acid Isoamyl Ester, Isoamyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate
OR932335-25G OR932335-5G
APOSOR932335-25GEA 2000 PLN
APOSOR932335-25G APOSOR932335-5G
Isoamyl angelate 95%
Isoamyl angelate
Formuła: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00213789
Numer CAS: 10482-55-0