Drukuj
Salicylan izopropylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
OR932317-100G OR932317-25G
APOSOR932317-100GEA 899 PLN
APOSOR932317-100G APOSOR932317-25G
Salicylan izopropylu 95%
Salicylan izopropylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 122
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035703
Numer CAS: 607-85-2