Drukuj
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR932249-100G OR932249-25G
APOSOR932249-100GEA 572 PLN
APOSOR932249-100G APOSOR932249-25G
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on 98%
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on
Formuła: C₇H₁₀O
Temp. Wrzenia: 197 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001581
Numer CAS: 1193-18-6