Drukuj
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin, 4,4,4,4-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzoic acid), TCPP, Tetrakis (4-carboxyphenyl) porphyrin
OR932015-1G OR932015-250MG OR932015-5G OR932015-25G
APOSOR932015-1GEA 327 PLN
APOSOR932015-1G APOSOR932015-250MG APOSOR932015-5G APOSOR932015-25G
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine 97%
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine
Formuła: C₄₈H₃₀N₄O₈
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064860
Numer CAS: 14609-54-2