Drukuj
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR931925-1G OR931925-5G
APOSOR931925-1GEA 501 PLN
APOSOR931925-1G APOSOR931925-5G
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine
Formuła: C₇H₆Cl₂N₂
MW: 189.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11046809
Numer CAS: 7043-09-6