Drukuj
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR931916-1G OR931916-5G OR931916-25G
APOSOR931916-1GEA 110 PLN
APOSOR931916-1G APOSOR931916-5G APOSOR931916-25G
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 95%
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Formuła: C₂₇H₃₆ClCuN₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09264276
Numer CAS: 578743-87-0