Drukuj
N,N-Diethyl-o-toluidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N,N-Diethyl-2-methylaniline, 2-Diethylaminotoluene
OR931742-25G OR931742-5G
APOSOR931742-25GEA 3050 PLN
APOSOR931742-25G APOSOR931742-5G
N,N-Diethyl-o-toluidine 95%
N,N-Diethyl-o-toluidine
Formuła: C₁₁H₁₇N
MW: 163.26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059227
Numer CAS: 606-46-2