Drukuj
2-Allylisoindoline-1,3-dione 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Allylphthalimide
OR931715-1G OR931715-5G
APOSOR931715-1GEA 501 PLN
APOSOR931715-1G APOSOR931715-5G
2-Allylisoindoline-1,3-dione 95%
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Formuła: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00158662
Numer CAS: 5428-09-1