Drukuj
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR931667-1G OR931667-5G
APOSOR931667-1GEA 145 PLN
APOSOR931667-1G APOSOR931667-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Formuła: C₆H₃Br₂I
MW: 361.80 g/mol
Temp. topnienia: 120…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07778996
Numer CAS: 19752-57-9