Drukuj
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9316-1G OR9316-5G
APOSOR9316-1GEA 110 PLN
APOSOR9316-1G APOSOR9316-5G
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formuła: C₁₃H₁₉BO₂
Temp. Wrzenia: 65 °C/0,15mmHg
Gęstość: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663841
Numer CAS: 87100-28-5