Drukuj
Methyl angelate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate, Methyl 2-Methylisocrotonate, Angelic Acid Methyl Ester, 2-Methylisocrotonic Acid Methyl Ester, (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester
OR931539-25G OR931539-5G
APOSOR931539-25GEA 1820 PLN
APOSOR931539-25G APOSOR931539-5G
Methyl angelate 95%
Methyl angelate
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063645
Numer CAS: 5953-76-4