Drukuj
Boc-Aib-ol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-2-amino-2-methyl-1-propanol, N-tert-Butoxycarbonyl-2-amino-2-methyl-1-propanol, tert-Butyl (1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)carbamate
OR931504-1G OR931504-25G OR931504-5G
APOSOR931504-1GEA 110 PLN
APOSOR931504-1G APOSOR931504-25G APOSOR931504-5G
Boc-Aib-ol 96%
Boc-Aib-ol
Formuła: C₉H₁₉NO₃
MW: 189.3 g/mol
Temp. topnienia: 57…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788641
Numer CAS: 102520-97-8