Drukuj
4-Chloro-3,5-dimetylofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Chloroksylenol
OR9315-25G OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA 110 PLN
APOSOR9315-25G APOSOR9315-500G
4-Chloro-3,5-dimetylofenol 98%
4-Chloro-3,5-dimetylofenol
Formuła: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 246
Temp. topnienia: 114…116 °C
Temp. Zapłonu: 132
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002324
Numer CAS: 88-04-0
Klasyfikacja Merck : 13,02194