Drukuj
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
OR931176-100G OR931176-500G
APOSOR931176-100GEA 110 PLN
APOSOR931176-100G APOSOR931176-500G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020167
Numer CAS: 4247-02-3