Drukuj
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR931113-25G OR931113-5G
APOSOR931113-25GEA 1640 PLN
APOSOR931113-25G APOSOR931113-5G
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid 95%
N-Chloroacetyl-DL-2-aminobutyric acid
Formuła: C₆H₁₀ClNO₃
MW: 179.60 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055800
Numer CAS: 101072-54-2