Drukuj
α,α'-Dichloro-p-ksylen 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
OR9311-100G OR9311-500G
APOSOR9311-100GEA 812 PLN
APOSOR9311-100G APOSOR9311-500G
α,α'-Dichloro-p-ksylen 95%
α,α'-Dichloro-p-ksylen
Intermediate for organic synthesis
Formuła: C₈H₈Cl₂
MW: 175.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 254 °C
Temp. topnienia: 98…101 °C
Gęstość: 1.417 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000920
Numer CAS: 623-25-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-782-7
Jednostka: 2928
ADR: 6.1+8 II