Drukuj
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylate, 3-(Cyanomethylene)azetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-(cyanomethylene)azetidine
OR930876-100G OR930876-10G OR930876-25G
APOSOR930876-100GEA 1530 PLN
APOSOR930876-100G APOSOR930876-10G APOSOR930876-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(cyanomethylene)azetidine
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12761241
Numer CAS: 1153949-11-1