Drukuj
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
OR930471-1G OR930471-5G
APOSOR930471-1GEA 392 PLN
APOSOR930471-1G APOSOR930471-5G
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide
Formuła: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.6342 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018900
Numer CAS: 17641-08-6