Drukuj
2-(Ethoxymethyl)furan 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR930324-10G OR930324-25G
APOSOR930324-10GEA 662 PLN
APOSOR930324-10G APOSOR930324-25G
2-(Ethoxymethyl)furan 95%
2-(Ethoxymethyl)furan
Formuła: C₇H₁₀O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258625
Numer CAS: 6270-56-0