Drukuj
2,2-Dietoksypropanon 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Acetone diethyl Acetal
OR930301-25G OR930301-5G OR930301-100G
APOSOR930301-25GEA 1350 PLN
APOSOR930301-25G APOSOR930301-5G APOSOR930301-100G
2,2-Dietoksypropanon 95%
2,2-Dietoksypropanon
Formuła: C₇H₁₆O₂
MW: 132.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 61
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009224
Numer CAS: 126-84-1