Drukuj
2-Chlorothiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9303-25G OR9303-5G
APOSOR9303-25GEA 298 PLN
APOSOR9303-25G APOSOR9303-5G
2-Chlorothiazole 98%
2-Chlorothiazole
Formuła: C₃H₂ClNS
Temp. Wrzenia: 145…146 °C
Gęstość: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210701
Numer CAS: 3034-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-228-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III