Drukuj
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol
OR930083-1G OR930083-25G OR930083-5G
APOSOR930083-1GEA 110 PLN
APOSOR930083-1G APOSOR930083-25G APOSOR930083-5G
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Formuła: C₆H₁₂O₄
Gęstość: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134161
Numer CAS: 60134-26-1