Drukuj
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR929939-1G OR929939-5G
APOSOR929939-1GEA 667 PLN
APOSOR929939-1G APOSOR929939-5G
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid 95%
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₈H₆O₄
MW: 166.1308 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05865188
Numer CAS: 619-12-5