Drukuj
5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR929840-1G OR929840-250MG
APOSOR929840-1GEA 650 PLN
APOSOR929840-1G APOSOR929840-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine
Formuła: C5H5ClN2
MW: 128.5596 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10574686
Numer CAS: 54198-89-9