Drukuj
Ethyl-N-methyl-β-alaninate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 3-(methylamino)propanoate
OR929512-10G OR929512-1G OR929512-25G
APOSOR929512-10GEA 853 PLN
APOSOR929512-10G APOSOR929512-1G APOSOR929512-25G
Ethyl-N-methyl-β-alaninate 98%
Ethyl-N-methyl-beta-alaninate
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672194
Numer CAS: 2213-08-3