Drukuj
4-Mercaptophenylacetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR928932-1G OR928932-5G
APOSOR928932-1GEA 327 PLN
APOSOR928932-1G APOSOR928932-5G
4-Mercaptophenylacetic acid 95%
4-Mercaptophenylacetic acid
Formuła: C₈H₈O₂S
MW: 168.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00797617
Numer CAS: 39161-84-7