Drukuj
trans-2-Phenylcyclohexanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
OR928729-1G OR928729-5G
APOSOR928729-1GEA 1060 PLN
APOSOR928729-1G APOSOR928729-5G
trans-2-Phenylcyclohexanol 95%
trans-2-Phenylcyclohexanol
Formuła: C₁₂H₁₆O
MW: 176.26 g/mol
Numer MDL: MFCD00003865
Numer CAS: 2362-61-0