Drukuj
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR928632-1G OR928632-250MG OR928632-5G
APOSOR928632-1GEA 559 PLN
APOSOR928632-1G APOSOR928632-250MG APOSOR928632-5G
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine 98%
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine
Formuła: C₁₂H₁₆N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022732
Numer CAS: 30218-58-7