Drukuj
Fmoc-val-OSu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR928600-25G OR928600-100G
APOSOR928600-25GEA 174 PLN
APOSOR928600-25G APOSOR928600-100G
Fmoc-val-OSu 95%
Fmoc-val-OSu
Formuła: C₂₄H₂₄N₂O₆
MW: 436.464 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153370
Numer CAS: 130878-68-1