Drukuj
Trietyloamina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (Diethylamino)ethane, TEA
OR9284-1L OR9284-2.5L OR9284-500ML
APOSOR9284-1LEA 132 PLN
APOSOR9284-1L APOSOR9284-2.5L APOSOR9284-500ML
Trietyloamina 99%
Trietyloamina
Formuła: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 89…90 °C
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.726 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009051
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-469-4
Jednostka: 1296
ADR: 3+8 II
Klasyfikacja Merck : 13,09740