Drukuj
4-Methylthiopiperidine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR928219-1G OR928219-5G
APOSOR928219-1GEA 1240 PLN
APOSOR928219-1G APOSOR928219-5G
4-Methylthiopiperidine hydrochloride 95%
4-Methylthiopiperidine hydrochloride
Formuła: C₆H₁₄ClNS
MW: 167.7 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13188535
Numer CAS: 208245-70-9