Drukuj
2,7-Dimethylquinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR928151-1G OR928151-5G
APOSOR928151-1GEA 559 PLN
APOSOR928151-1G APOSOR928151-5G
2,7-Dimethylquinoline 95%
2,7-Dimethylquinoline
Formuła: C₁₁H₁₁N
Temp. topnienia: 58…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006763
Numer CAS: 93-37-8