Drukuj
Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Di(pyridin-2-yl)methanone
OR928006-100G OR928006-25G
APOSOR928006-100GEA 1970 PLN
APOSOR928006-100G APOSOR928006-25G
Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Di(2-pyridyl) ketone
Formuła: C₁₁H₈N₂O
Temp. topnienia: 52…55 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006288
Numer CAS: 19437-26-4