Drukuj
(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR927974-1G OR927974-250MG
APOSOR927974-1GEA 2870 PLN
APOSOR927974-1G APOSOR927974-250MG
(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester 95%
(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09838566
Numer CAS: 4525-28-4