Drukuj
N,N-dimetylo-1-naftyloamina 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
OR927920-100G OR927920-25G
APOSOR927920-100GEA 2350 PLN
APOSOR927920-100G APOSOR927920-25G
N,N-dimetylo-1-naftyloamina 95%
N,N-dimetylo-1-naftyloamina
Formuła: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 275
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003919
Numer CAS: 86-56-6
Klasyfikacja Merck : 12,03301