Drukuj
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Fur-2-yl)aniline
OR9277-1G OR9277-250MG OR9277-5G
APOSOR9277-1GEA 1530 PLN
APOSOR9277-1G APOSOR9277-250MG APOSOR9277-5G
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195.65 g/mol
Temp. topnienia: 53…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07366478
Numer CAS: 102269-42-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III