Drukuj
2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR927612-1G OR927612-5G
APOSOR927612-1GEA 276 PLN
APOSOR927612-1G APOSOR927612-5G
2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
2-Chloro-N-methylnicotinamide
Formuła: C₇H₇ClN₂O
MW: 170.6 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08691934
Numer CAS: 52943-20-1