Drukuj
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR927534-10G OR927534-1G OR927534-5G
APOSOR927534-10GEA 4720 PLN
APOSOR927534-10G APOSOR927534-1G APOSOR927534-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione 96%
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13176330
Numer CAS: 35042-48-9