Drukuj
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate
OR927482-1G OR927482-5G
APOSOR927482-1GEA 1280 PLN
APOSOR927482-1G APOSOR927482-5G
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07364734
Numer CAS: 680569-18-0