Drukuj
2-(Phenylthio)acetamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR927470-1G OR927470-5G
APOSOR927470-1GEA 946 PLN
APOSOR927470-1G APOSOR927470-5G
2-(Phenylthio)acetamide 95%
2-(Phenylthio)acetamide
Formuła: C₈H₉NOS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040684
Numer CAS: 22446-20-4