Drukuj
Kwas (4-etoksyfenylo)octowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR927167-100G OR927167-25G OR927167-5G
APOSOR927167-100GEA 566 PLN
APOSOR927167-100G APOSOR927167-25G APOSOR927167-5G
Kwas (4-etoksyfenylo)octowy 98%
Kwas (4-etoksyfenylo)octowy
Formuła: (C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004346
Numer CAS: 4919-33-9