Drukuj
Vinyl crotonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Crotonic Acid Vinyl Ester
OR927024-100G OR927024-25G OR927024-500G
APOSOR927024-100GEA 1350 PLN
APOSOR927024-100G APOSOR927024-25G APOSOR927024-500G
Vinyl crotonate 95%
Vinyl crotonate
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009288
Numer CAS: 14861-06-4