Drukuj
2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-DL-phenylalanine, 2-Amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid, 2-Chlorophenylalanine
OR926734-25G OR926734-5G
APOSOR926734-25GEA 662 PLN
APOSOR926734-25G APOSOR926734-5G
2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
2-Chloro-DL-phenylalanine
Formuła: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.6300 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037774
Numer CAS: 14091-11-3