Drukuj
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-acrylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR926712-1G OR926712-250MG
APOSOR926712-1GEA 2690 PLN
APOSOR926712-1G APOSOR926712-250MG
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-acrylic acid 95%
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid
Formuła: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00462197
Numer CAS: 21937-88-2