Drukuj
4-Chlorophenyl phenyl ether
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chlorodiphenyl ether, 1-Chloro-4-phenoxybenzene
OR9266-100G OR9266-25G OR9266-5G
APOSOR9266-100GEA 1140 PLN
APOSOR9266-100G APOSOR9266-25G APOSOR9266-5G
4-Chlorophenyl phenyl ether
4-Chlorophenyl phenyl ether
Formuła: C₁₂H₉ClO
Temp. Wrzenia: 161…162 °C
Gęstość: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055431
Numer CAS: 7005-72-3
Numer WE (dawny EINECS): 230-281-7
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS,III