Drukuj
2-Chloro-4-nitrotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR926495-100G OR926495-500G
APOSOR926495-100GEA 276 PLN
APOSOR926495-100G APOSOR926495-500G
2-Chloro-4-nitrotoluen 98%
2-Chloro-4-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 68
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007210
Numer CAS: 121-86-8