Drukuj
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR926403-1G OR926403-5G
APOSOR926403-1GEA 545 PLN
APOSOR926403-1G APOSOR926403-5G
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
4-Acetamidobenzoyl chloride
Formuła: C₉H₈ClNO₂
MW: 197.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02094022
Numer CAS: 16331-48-9