Drukuj
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzenemethanamine
OR926379-1G OR926379-250MG
APOSOR926379-1GEA 4320 PLN
APOSOR926379-1G APOSOR926379-250MG
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride 95%
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁ClN₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12027080
Numer CAS: 449756-97-2